Learn More
Thermo Scientific™ Fotómetro para microplacas Multiskan™ FC
El fotómetro de microplacas Multiskan FC es un instrumento fiable para una amplia variedad de aplicaciones rutinarias y de investigación. Lee placas de 96 y 384 pocillos y está equipado con funciones de agitación e incubación para ensayos de temperatura crítica. Se puede utilizar como un instrumento independiente o bajo el control de un PC con nuestro intuitivo software Thermo Scientific SkanIt™.
204.00€ - 9550.00€
Código de producto | Marca | Descripción | Tipos de placas | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Tipos de placas | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11590685
|
Thermo Scientific™
51119000 |
Multiskan FC | Placa de 96 pocillos |
6900.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11861575
|
Thermo Scientific™
1410101 |
Accesorio: lámpara de 6 V y 10 W |
204.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11500695
|
Thermo Scientific™
51119100 |
Multiskan FC con incubadora | Placa de 96 pocillos, placa de 384 pocillos |
9550.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Multiskan FC aúna los más de 40 años de experiencia de la conocida marca de productos Multiskan con funciones que facilitan el uso. Multiskan FC cuenta con un intervalo de longitudes de onda de 340 a 850 nm, lo que permite una amplia variedad de aplicaciones: desde estudios cinéticos de enzimas a ensayos de Lowry. El instrumento ofrece mediciones rápidas y precisas que permiten una lectura completa de una placa de 96 pocillos en menos de siete segundos. El instrumento también está equipado con agitación lineal de serie. Un modelo con incubadora permite temperaturas de incubación de hasta 50 °C y la capacidad de leer placas de 384 pocillos. El software SkanIt permite un uso óptimo del instrumento con un flujo de trabajo visual, análisis de datos sin esfuerzo y funciones de exportación.
- Rendimiento probado y resultados fiables día a día gracias al diseño óptico patentado y autodiagnósticos integrados
- Un amplio intervalo de longitudes de onda de 340 a 850 nm para una amplia variedad de aplicaciones de investigación y rutinarias como inmunoensayos ELISA, cuantificación de proteínas, endotoxinas, ensayos de citotoxicidad y proliferación, ensayos enzimáticos y curvas de crecimiento
- Equipado con una rueda de filtros de ocho posiciones con tres filtros estándar de 405 nm, 450 nm y 620 nm preinstalados
- Hay disponible una gama completa de filtros adicionales fáciles de instalar
- Mediciones rápidas y precisas de placas de 96 y 384 pocillos para diferentes requisitos de rendimiento
- Agitación e incubación de hasta 50 °C para ensayos de temperatura crítica
- Fácil de utilizar gracias a su gran pantalla en color y versiones en diferentes idiomas
- Software SkanIt visual y lógico para un completo control del instrumento y manejo de los datos
- Placa de verificación Multiskan disponible para la verificación del rendimiento del instrumento
- Compatibilidad con sistemas robotizados para entornos de gran rendimiento
Garantía
1 años
Especificaciones
Hable con Multiskan™ |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.