Descripción
- Incluye bandejas de gel de 70 mm × 70 mm y 70 mm × 100 mm
- Volúmenes económicos de tampón y gel bajos
- Tamaño reducido
Especificaciones
32 muestras (máx., para bandeja de 70 mm x 70 mm); 64 muestras (máx., para bandeja de 70 mm x 100 mm) | |
Bandejas de gel de 70 mm x 70 mm y 70 mm x 100 mm | |
210 x 90 x 90 mm |
70 x 70 mm | |
225 ml |
Título del producto
Fisherbrand™ Sistema de gel horizontal MultiSUB Mini > Longitud: 210mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido