Learn More
Hirschmann™ Pipeta capilar de vidrio
Excelentes para trabajar con muestras pequeñas en el laboratorio. Las pipetas capilares desechables Hirschmann Instruments™ ringcaps™ se pueden utilizar para una amplia variedad de aplicaciones científicas y médicas.
Marca: Hirschmann™ 9600110
Descripción
- Con marca de anillo
- Certificado de conformidad
- Fabricadas con vidrio duradero DURAN™
- Conforme a la ISO 7550, CE conforme a IVD 98/79 EC
Especificaciones
0,25% | |
Vidrio | |
10 μl | |
Sí |
ISO 7550, CE, IVD 98/79 EC | |
Marca anular | |
Pipeta capilar |