Learn More
Hirschmann™ Pipeta capilar de vidrio
Excelentes para trabajar con muestras pequeñas en el laboratorio. Las pipetas capilares desechables Hirschmann Instruments™ ringcaps™ se pueden utilizar para una amplia variedad de aplicaciones científicas y médicas.
122.00€ - 164.32€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 7550, CE, IVD 98/79 EC |
---|---|
Material | Vidrio |
Incluye | Marca anular |
Tipo | Pipeta capilar |
Desechables | Sí |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11762293
|
Hirschmann™
9600105 |
De 1 a 5 μl |
146.64€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
11762313
|
Hirschmann™
9600299 |
De 50 a 100 μl |
127.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11772313
|
Hirschmann™
9600199 |
100 μl |
123.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15559035
|
Hirschmann™
9602144 |
44,7 μl |
164.32€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
11772323
|
Hirschmann™
9600222 |
De 100 to 200 μl |
127.00€
paquete de 400 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11712313
|
Hirschmann™
9600210 |
10 μl |
130.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11702313
|
Hirschmann™
9600110 |
10 μl |
122.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
11742313
|
Hirschmann™
9600240 |
De 20 a 40 μl |
127.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11752313
|
Hirschmann™
9600150 |
50 μl |
125.84€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11722313
|
Hirschmann™
9600120 |
20 μl |
127.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Con marca de anillo
- Certificado de conformidad
- Fabricadas con vidrio duradero DURAN™
- Conforme a la ISO 7550, CE conforme a IVD 98/79 EC
Especificaciones
ISO 7550, CE, IVD 98/79 EC | |
Marca anular | |
Sí |
Vidrio | |
Pipeta capilar |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Hirschmann™ Pipeta capilar de vidrio