Learn More
Hirschmann™ Pipeta capilar de vidrio
Excelentes para trabajar con muestras pequeñas en el laboratorio. Las pipetas capilares desechables Hirschmann Instruments™ ringcaps™ se pueden utilizar para una amplia variedad de aplicaciones científicas y médicas.
Marca:  Hirschmann™ 9600240
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11742313
  • 127.00€ / paquete de 1000
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Con marca de anillo
  • Certificado de conformidad
  • Fabricadas con vidrio duradero DURAN™
  • Conforme a la ISO 7550, CE conforme a IVD 98/79 EC
Especificaciones
Especificaciones
0,25%
Vidrio
De 20 a 40 μl
ISO 7550, CE, IVD 98/79 EC
Marca anular
Pipeta capilar
Certificados
Ver productos accesorios
One moment while we fetch your results.
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Hirschmann™ Pipeta capilar de vidrio > Capacidad: de 20 a 40 ul