Learn More
SymLine™ Adaptadores
Encaje su sistema SymLine™ para satisfacer sus necesidades específicas. Aquí, usted encontrará muchos auxiliares útiles.
Marca:  SymLine™ 107627
57.09 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "24127" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10510441
  • 72.25€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Already exists
SymLine™ ofrece un adaptador adecuado para todas las roscas comunes, de modo que no tendrá problemas para conectar diferentes tipos de rosca.
  • Muchos accesorios útiles, como colectores, válvulas de cierre, pasamuros para cabinas o cables de puesta a tierra que le permiten configurar el sistema SymLine™ según sus necesidades
  • Todos los accesorios son disipadores de forma electrostática y están aprobados para su uso en laboratorios con riesgos de explosión
Especificaciones
Especificaciones
Adaptador de desviación de 45° para filtro de escape
Conexión en ángulo
Adaptador
Black
HDPE
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
SymLine™ Adaptadores > Adaptadores; descripción: Adaptador de desviación de 45° para filtro de escape; tipo: Adaptador