Learn More
SCAT™ Tapones de residuos de seguridad V2.0 con control de nivel
GREENER_CHOICE
Tapones de residuos de seguridad con control de nivel para un control automático o mecánico adicional de los niveles de llenado del contenedor de residuos.
Marca:  SCAT™ 107960
248.56 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10387969
  • 315.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Los tapones de residuos de seguridad SCAT™ proporcionan la máxima seguridad para la eliminación de líquidos de HPLC. Elimine de forma segura los residuos de laboratorio líquidos sin contaminar el aire ambiente mediante estos tapones de residuos de seguridad con filtros de aire de escape integrados. Estos filtros de alto rendimiento regulan el equilibrio de presión del aire y evitan la fuga de vapores debido a la sobrepresión resultante en el contenedor de residuos.
  • Los materiales de alta calidad garantizan la máxima seguridad para el personal y el laboratorio
  • Se puede equipar de forma individual con indicadores de nivel, embudos de seguridad o conexiones a tierra
  • Tapón de rosca giratorio 360° y esterilizable en autoclave de hasta 200 °C para una máxima flexibilidad
  • Puerto de conexión para un filtro de escape SCAT™ V3.0 en cada tapón de residuos de seguridad
  • La variedad de tapones, conexiones y tamaños de rosca permite una adaptación óptima a cada situación de HPLC
  • Las versiones con conexiones a tierra, controles de nivel o embudos de seguridad ofrecen una eliminación segura
Especificaciones
Especificaciones
3 x 2,3/3,2 mm
Control de nivel mecánico y conector para filtro de escape
SafetyWasteCap
Recipiente para eliminación de residuos
S55
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
SCAT™ Tapones de residuos de seguridad V2.0 con control de nivel > Tapones de residuos de seguridad; incluye: Control de nivel mecánico, conector para filtro de escape; tamaño del tapón: S55; diámetro exterior (sistema métrico): 3 x 2,3/3,2 mm; para uso con (equipo): Recipiente para eliminación de residuos