Learn More
Quickfit™ Kit de química orgánica 27BU
Kit de química orgánica perfecto para su uso en escuelas, colegios y universidades El kit de química orgánica QuickFit™ 27BU es perfecto para presentar las principales técnicas de la química orgánica a los estudiantes.
Marca: Quickfit™ 27BU
Descripción
Ideal organic chemistry kit for use in schools, colleges, and universities. Quickfit™ 27BU Organic Chemistry Kit is perfect for introducing students to the principal techniques of organic chemistry.
- El sistema Quickfit™ más extendido para escuelas, colegios y universidades
- Comprende nueve artículos básicos de material de vidrio Quickfit™, todos con juntas de vidrio esmerilado de tamaño 14/23 para compatibilidad
- Permite la construcción de al menos 8 conjuntos, lo que incluye la destilación al vapor, el reflujo con adición y la preparación
- Escala basada en cantidades de material de partida de hasta 30 g
- Alojado en una caja de cartón robusta con revestimiento de caucho de espuma para proporcionar un almacenamiento y un tránsito seguros
- Se suministra con un CD-ROM que incluye detalles prácticos de algunos conjuntos típicos.
Especificaciones
Kit de química orgánica | |
Matraz en forma de pera, cabeza de destilación, condensador Liebig, adaptador con tapón de rosca, adaptador de receptor, tubo de entrada de vapor/fuga de aire, embudo cuentagotas con grifo GP Rotoflo, tapón, termómetro |