Learn More
Abnova™ Sonda FISH MYCN/CEN2p
Sondas FISH etiquetadas para la identificación de la amplificación génica usando la técnica de hibridación fluorescente in situ.
Marca: Abnova™ FG0048.100uL
Includes: Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 125 μL
Descripción
FISH es una técnica utilizada para identificar y localizar la presencia o ausencia de secuencias específicas de ADN en células y tejidos. Abnova ha desarrollado una gama de sondas FISH para la detección de amplificación, pérdida y translocación de genes. Cada sonda FISH tiene un par de sondas específicas de locus, marcadas con fluoróforo originadas en una biblioteca de cromosomas bacterianos (BAC).
Ventajas
- Sondas de doble color para una detección rápida, sensible y específica
- Trabajar en la propagación de la metafase, integrado en parafina y en tejido congelado
- Identificar amplificación, pérdida y translocación de genes
- Proporción alta señal-ruido
- Baja reactividad cruzada
Especificaciones
Almacenar a 4 °C en la oscuridad. | |
Hibridación in situ fluorescente (célula) | |
2p24.1, 2p11.2 | |
Sonda FISH MYCN/CEN2p |
FITC, Rojo Texas | |
Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 250 uL | |
MYCN, CEN2p | |
100 μl |