Learn More
MYF6 Monoclonal Antibody (5D7), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Invitrogen MA517131
330.01 EUR hasta el 2025-03-21
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15358070
  • 495.00€ / 100 microgramos
Explore más ofertas especiales
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
Descripción
MA5-17131 targets MYF6 in indirect ELISA and WB applications and shows reactivity with Human samples. The MA5-17131 immunogen is purified recombinant fragment of human MYF6 (amino acids: 85-150) expressed in E. Coli. MA5-17131 detects MYF6 which has a predicted molecular weight of approximately 27kDa.
Involved in muscle differentiation (myogenic factor). Induces fibroblasts to differentiate into myoblasts. Probable sequence specific DNA-binding protein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mostrar más
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
MYF6 Monoclonal Antibody (5D7), Invitrogen™ > 100 μg; Unconjugated