Learn More
Gilson™ MyPIPETMAN™ Select Single Channel Pipettes with Printed Text
Identify your pipette to avoid risk of contamination by dedicating it to a specific liquid or workflow step and improving your lab's Lean Management process.
Marca: Gilson™ FP10003SP
302.62 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21924" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.08100kg
Descripción
Las pipetas MyPIPETMAN™ Select son pipetas totalmente esterilizables en autoclave y de desplazamiento de aire que cubren un intervalo de volumen completo. Sin ningún compromiso en cuanto a la calidad y el rendimiento, el sistema de expulsión integrado con palanca integrada proporciona fuerzas de expulsión de puntas reducidas en comparación con los sistemas de expulsión directa. Este sistema de expulsión patentado refuerza la ergonomía de la pipeta para un uso cómodo durante todo el día.
- Simplemente ajuste el volumen girando el botón de la pipeta con el exclusivo sistema de bloqueo de volumen Trilock™ patentado
- Ajuste del volumen del trinquete ligero para un ajuste preciso del volumen
- Posición de bloqueo de volumen para asegurar el pipeteo
- Diseño ergonómico y texturizado para un mejor agarre
- Ligero y bien equilibrado
- Impresión de mango opcional a petición
- Los modelos de un solo canal de volumen variable cubren un intervalo de volumen de 0,2 μl a 10 ml
- Los modelos multicanal de volumen variable cubren un intervalo de volumen de 0,5 μl a 300 μl (modelos de 8 y 12 canales)
Especificaciones
Puntas de diamante, puntas Amplipur | |
Esterilizable en autoclave | |
No | |
Polipropileno, PVDF, PBT | |
1 | |
No estéril | |
20 μl |
No | |
Surtido | |
Ergonómico, texturizado | |
P20 | |
MyPipetman™ Select | |
Pipeta mecánica |