Learn More
Gilson™ MyPIPETMAN™ Select Single Channel Pipettes with Printed Text
Identify your pipette to avoid risk of contamination by dedicating it to a specific liquid or workflow step and improving your lab's Lean Management process.
410.00€
Especificaciones
Puntas compatibles | Puntas de diamante, puntas Amplipur |
---|---|
Espaciado de las puntas ajustable | No |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Color | Surtido |
Desechables | No |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17783148
|
Gilson™
FP10001SP |
2 μl | P2 |
410.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17713158
|
Gilson™
FP10002SP |
10 μl | P10 |
410.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17743158
|
Gilson™
FP10003SP |
20 μl | P20 |
410.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17773158
|
Gilson™
FP10004SP |
100 μl | P100 |
410.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17703168
|
Gilson™
FP10005SP |
200 μl | P200 |
410.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17733168
|
Gilson™
FP10006SP |
1000 μl | P1000 |
410.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17763168
|
Gilson™
FP10007SP |
5000 μl | P5000 |
410.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17793168
|
Gilson™
FP10008SP |
10 mL | P10 |
410.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
MyPIPETMAN™ Select pipettes are fully autoclavable, air-displacement pipettes that cover a full volume range. With no compromise on quality and performance, the built-in ejection system with integrated lever provides reduced tip ejection forces as compared to direct ejection systems. This patented ejection system reinforces the pipette's ergonomics for convenient use throughout the day.
- Simply adjust the volume by turning the push button of the pipette with the unique, patented Trilock™ volume-locking system
- Light ratchet volume setting for precise volume adjustment
- Volume-locked position to secure pipetting
- Ergonomic, textured design for better grip
- Lightweight and well-balanced
- Optional handle printing on demand
- Variable volume single channel models cover a volume range from 0.2 μL to 10 mL
- Variable volume multichannel models cover a volume range from 0.5 μL to 300 μL (8- and 12-channel models)
Especificaciones
Puntas de diamante, puntas Amplipur | |
Esterilizable en autoclave | |
No | |
Polipropileno, PVDF, PBT | |
MyPipetman™ Select | |
Pipeta mecánica |
No | |
Surtido | |
Ergonómico, texturizado | |
1 | |
No estéril |