Learn More
Thermo Scientific™ Minicentrífuga mySPIN™ 6
Nuestra centrífuga más compacta, la minicentrífuga mySPIN 6, es ideal para separaciones de células de microfiltro y muestras de HPLC, con adaptadores para alojar los principales tubos de microcentrífuga.
Marca: Thermo Scientific™ 75004087
51.56 EUR hasta el 2025-07-13
Use el código promocional "24135" para aplicar la oferta.
Descripción
Lleve la eficiencia y la comodidad del usuario a sus estaciones de laboratorio con la microcentrífuga Thermo Scientific mySPIN 6. Su diseño ergonómico, los rotores que no requieren herramientas y las opciones de centrifugación rápida la convierten en rápidas y fáciles de usar. Ideal para separaciones de células con microfiltro y muestras de HPLC, con adaptadores para alojar todos los principales microtubos y modelos de tubo para PCR (2,0, 1,5, 0,5, 0,2 ml) para un uso personalizado.
Disfrute de la comodidad en su estación de trabajo personal con nuestras centrífugas más compactas, que destacan por:- Tamaño reducido para un uso eficiente del espacio de laboratorio
- Fácil manejo y tapa en forma de palma de la mano para usuarios diestros o zurdos
- Función de centrifugado rápido
- Funcionamiento silencioso, bajas vibraciones
- Las funciones de seguridad, incluida la unidad, no funcionarán sin la tapa puesta por seguridad
- Incluye 2 rotores para alojar tubos de microcentrífuga de 0,2, 0,5, 1,5 y 2,0 ml y tubos de tiras de PCR
- Intercambio de rotores rápido y sin herramientas
Especificaciones
12 V Adapter | |
mySpin 6 | |
12 V |