Learn More
Sulfuro de n-butilo, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10122230
Sulfuro de n-butilo, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10122230
500 mL, Frasco de vidrio
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
5 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
This item is not returnable. View return policy
Código de producto. 10122230
Marca: Thermo Scientific Acros 108015000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 544-40-1
Fórmula molecular C8H18S
Peso molecular (g/mol) 146.29
Número MDL MFCD00009468
Clave InChI HTIRHQRTDBPHNZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibutyl sulfide, butyl sulfide, n-butyl sulfide, butylthiobutane, di-n-butyl sulfide, butane, 1,1'-thiobis, butyl monosulfide, dibutyl thioether, thiononane-5, n-dibutyl sulfideMostrar másMostrar menos
PubChem CID 11002
SMILES CCCCSCCCC
Specifications
Nombre del producto químico o material n-Butyl sulfide
Punto de fusión -80.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8400g/mL
Punto de ebullición 188.0°C to 189.0°C
Temperatura de inflamación 62°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]2S
Índice de refracción 1.4520 to 1.4540
Cantidad 500 mL
Beilstein 01,IV,1559
Índice Merck 15,1593
Gravedad específica 0.84
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether,soluble in most organic solvents
Nombre IUPAC 1-(butilsulfanil)butano
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.29
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Forma física Líquido
Show More Show Less
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0469058 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number108015000,108011000,108010025
Número de loteA0458730 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/12/2023 Catalog Number108010050,108015000,108011000,108010025
Número de loteA0452833 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/05/2023 Catalog Number108015000,108011000,108010025
Número de loteA0398317 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number108010050,108015000,108011000,108010025
Número de loteA0406292 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number108010050,108015000,108011000,108010025
compliance-icons
Product Identifier
  • n-Butyl sulfide
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Sulfuro de n-butilo, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals >
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.