Learn More
n-dodecano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 031324.36
Ver más versiones de este producto
Descripción
n-Dodecane is used as a solvent and a distillation chaser. It finds application as a diluent for tributyl phosphate (TBP) in reprocessing plants and as a possible surrogate for kerosene-based fuels in jet. It is an active component of scintillator as well as used in lubricants and greases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
-10°C | |
500 g | |
Liquid |
215°C to 217°C | |
99% |
Seguridad y manipulación
- n-Dodecane
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P331-NO provocar el vómito.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Dodecane
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
M03K031 | Certificado de análisis | 09/01/2024 | 031324.22,031324.14,031324.36 |
U01J004 | Certificado de análisis | 08/08/2023 | 031324.22,031324.14,031324.36 |
N27J026 | Certificado de análisis | 09/05/2023 | 031324.36 |
Y22I007 | Certificado de análisis | 06/01/2023 | 031324.22,031324.14,031324.36 |
R31I002 | Certificado de análisis | 21/06/2022 | 031324.22,031324.14,031324.36 |