Learn More
Hidrato de cloruro de n-dodecilpiridinio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11435497
Hidrato de cloruro de n-dodecilpiridinio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435497
25 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Código de producto. 11435497
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23492.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 207234-02-4
Fórmula molecular C17H30ClN
Peso molecular (g/mol) 283.88
Número MDL MFCD00011987
Clave InChI GKQHIYSTBXDYNQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1-dodecylpyridin-1-ium chloride hydrate, laurylpyridinum chloride, 1-dodecylpyridinium chloride hydrate, 1-dodecylpyridin-1-ium hydrate chloride, c17h30n.cl.h2o, n-dodecylpyridinium chloride hydrate, dodecylpyridinium chloride monohydrate, n-dodecylpyridinium chloride monohydrate, 1-dodecylpyridin-1-ium chloride-water 1/1/1Mostrar másMostrar menos
PubChem CID 16211802
Nombre IUPAC 1-dodecilpiridin-1-io; cloruro; hidrato
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+]1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Dodecylpyridinium chloride hydrate
Punto de fusión 88°C to 90°C
Cantidad 25 g
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.89 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10238045 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog NumberB23492.14,B23492.22
Número de lote10205258 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB23492.14,B23492.22
Número de lote10219013 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB23492.14,B23492.22
Número de lote10226645 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB23492.14,B23492.22
Número de lote10158365 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB23492.14,B23492.22
RUO – Research Use Only
Título del producto
Hidrato de cloruro de n-dodecilpiridinio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >