Learn More
n-hexadecano, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
10 L
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | n-Hexadecane |
% mín. CAS | 98.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | 18.0°C |
Color | Incolora |
Densidad | 0.7730g/mL |
Punto de ebullición | 287.0°C |
Temperatura de inflamación | 135°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (GC) |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0465328 | Certificado de análisis | 12/08/2024 | 120465000,120460100,120461000,120460025 |
A0462972 | Certificado de análisis | 17/05/2024 | 120465000,120460100,120461000,120460025 |
A0456236 | Certificado de análisis | 11/09/2023 | 120465000,120460100,120461000,120460025 |
A0450882 | Certificado de análisis | 02/05/2023 | 120465000,120460100,120461000,120460025 |
A0449705 | Certificado de análisis | 30/01/2023 | 120465000,120460100,120461000,120460025 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- n-Hexadecane
- Peligro
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P331-NO provocar el vómito.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
n-hexadecano, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido