Learn More
n-hexadecano, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15234614
compliance-icons
n-hexadecano, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15234614
10 L
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
10 L
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 15234614
Marca: Thermo Scientific Acros 120460100
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
n-hexadecano, 99 %, C16H34, número de CAS: 544-76-3, n-cetano, n-hexadecano, hexadecano, cetano, ccris 5833, pentadecano, metilo, unii-f8z00shp6q, 2,5 l, 98,5 % mín. (GC), 01,172, 287,0 °C, 100,0, CHEBI:45296, incoloro, 0,7730 g/ml, 208-878-9, 135 °C, 226,44, puro
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 544-76-3
Fórmula molecular C16H34
Peso molecular (g/mol) 226.44
Número MDL MFCD00008998
Clave InChI DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-hexadecane, cetane, n-cetane, hexadecan, hexadekan, cetan, zetan, unii-f8z00shp6q, ccris 5833, pentadecane, methyl
PubChem CID 11006
ChEBI CHEBI:45296
Nombre IUPAC hexadecano
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Hexadecane
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 18.0°C
Color Incolora
Densidad 0.7730g/mL
Punto de ebullición 287.0°C
Temperatura de inflamación 135°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)14CH3
Índice de refracción 1.4330 to 1.4350
Cantidad 10 L
Beilstein 01,172
Gravedad específica 0.773
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone and ether
Viscosidad 3.032 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.44
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0465328 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/08/2024 Catalog Number120465000,120460100,120461000,120460025
Número de loteA0462972 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2024 Catalog Number120465000,120460100,120461000,120460025
Número de loteA0456236 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/09/2023 Catalog Number120465000,120460100,120461000,120460025
Número de loteA0450882 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog Number120465000,120460100,120461000,120460025
Número de loteA0449705 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/01/2023 Catalog Number120465000,120460100,120461000,120460025
compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Hexadecane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
n-hexadecano, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals >