Learn More
N-Hydroxy-2,2-dimethylpropanimidamide, 95%
Product Code. 11935671 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Packaging:
Glass bottle
Unit Size:
1g
5g
This item is not returnable. View return policy
Produktkode 11935671
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 439660010
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
CAS: 42956-75-2 | C5H12N2O | 116.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42956-75-2
Molecular Formula C5H12N2O
Molecular Weight (g/mol) 116.16
InChI Key CVOGFMYWFRFWEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hydroxypivalimidamide, 1z-n'-hydroxy-2,2-dimethylpropanimidamide, n-hydroxy-2,2-dimethylpropanimidamide, n-hydroxypivalamidine, z-n'-hydroxy-2,2-dimethylpropanimidamide, hydroxydimethylpropanimidamide, z-n'-hydroxypivalimidamide, z-n'-hydroxy-2,2-dimethylpropimidamide
PubChem CID 9582836
IUPAC Name N'-hydroxy-2,2-dimethylpropanimidamide
SMILES CC(C)(C)C(=NO)N
Tekniske data
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Melting Point 108.6°C to 113.7°C
Color White to Brown
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 94% min. (HPLC)
Packaging Glass bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 116.16
Percent Purity 95%
Physical Form Powder
Chemical Name or Material N-Hydroxy-2, 2-dimethylpropanimidamide
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.