Learn More
N-Metoximetil-N-(trimetilsilil)bencilamina, 94 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11318716
N-Metoximetil-N-(trimetilsilil)bencilamina, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318716
1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11318716
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L19412.03
Solicitar formato a granel o personalizado
N-Methoxymethyl-N-(trimethylsilylmethyl)benzylamine forms azomethine ylides which readily undergo [3+2] cycloaddition to α,β-unsaturated esters affording N-benzyl substituted pyrrolidines in good yields. It reacts with asymmetric 1,3-dipolar cycloadditions in the practical, large-scale synthesis of chiral pyrrolidines. It is used in the the synthesis of 3-carboxy-1-azabicyclo[2.2.1]heptane derivatives, an important class of physiologically active compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-metoximetil-N-(trimetilsilil)bencilamina forma azometina ylides que se someten fácilmente a [3+2] cicloadición a αésteres ß-insaturados que permiten N-bencil sustituidas pirrolidinas en buenos rendimientos. Reacciona con las 1,3-dipolares citoadiciones asimétricas en la síntesis práctica a gran escala de pirrolidinas quirales. Se utiliza en la síntesis de heptano derivados 3-carboxi-1-azabiciclo[2.2.1], una importante clase de compuestos fisiológicamente activos.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, acetato de etilo.
Notas
Humedad & sensible a la luz. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93102-05-7
Fórmula molecular C13H23NOSi
Peso molecular (g/mol) 237.418
Número MDL MFCD00674005
Clave InChI RPZAAFUKDPKTKP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methoxymethyl-n-trimethylsilylmethyl benzylamine, n-benzyl-1-methoxy-n-trimethylsilyl methyl methanamine, benzyl methoxymethyl trimethylsilyl methyl amine, benzyl-methoxymethyl-trimethylsilanylmethyl-amine, n-benzyl-n-methoxymethyl-n-trimethylsilylmethylamine, n-benzyl-n-methoxymethyl trimethylsilylmethylamine, n-methoxymethyl phenyl-n-trimethylsilyl methyl methanamine, n-methoxymethyl-n-trimethylsilyl methyl phenyl, n-methoxymethyl-n-trimethylsilylmethyl-benzylamineMostrar másMostrar menos
PubChem CID 353442
Nombre IUPAC N-(metoximetil)-1-fenil-N-(trimetilsililmetil)metanamina
SMILES COCN(CC1=CC=CC=C1)C[Si](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methoxymethyl-N-(trimethylsilylmethyl)benzylamine
Densidad 0.928
Punto de ebullición 76°C (0.3 mmHg)
Temperatura de inflamación 66°C (150°F)
Índice de refracción 1.492
Cantidad 1 g
Beilstein 4311216
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in chloroform,ethyl acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.42
Porcentaje de pureza 94%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10247717 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/09/2023 Catalog NumberL19412.06,L19412.03
Número de lote10231141 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/07/2023 Catalog NumberL19412.06,L19412.03,L19412
Número de lote10196010 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog NumberL19412.06,L19412.03
Número de loteG11X049 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberL19412.06,L19412.03
Número de lote10231141 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberL19412.06,L19412.03
RUO – Research Use Only
Título del producto
N-Metoximetil-N-(trimetilsilil)bencilamina, 94 %, Thermo Scientific Chemicals >