Learn More
N,N'-Diciclohexilcarbodiimida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
N,N-diciclohexilcarbodiimida, 99 %, C13H22N2, número CAS 538-75-0, carbodiimida, diciclohexil, bis ciclohexil carbodiimida, dcc, 1,3-diciclohexilcarbodiimida, carbodiclohexildilimida, n,n'-diciclohexilcarbodiimida, n,n-diciclohexilcarbodiimida, dcci, diciclohexilcarbodiimida, dccd, 1 kg
30.02€ - 2684.36€
CAS | 538-75-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C13H22N2 |
Peso molecular (g/mol) | 206.33 |
Número MDL | MFCD00011659 |
Clave InChI | QOSSAOTZNIDXMA-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | dicyclohexylcarbodiimide, n,n'-dicyclohexylcarbodiimide, dccd, 1,3-dicyclohexylcarbodiimide, dcci, carbodicyclohexylimide, bis cyclohexyl carbodiimide, dcc, n,n-dicyclohexylcarbodiimide, carbodiimide, dicyclohexyl |
PubChem CID | 10868 |
ChEBI | CHEBI:53090 |
Nombre IUPAC | N,N'-diciclohexilmetanodiimina |
SMILES | C1CCC(CC1)N=C=NC2CCCCC2 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10030880
|
Thermo Scientific Acros
113901000 |
100 g | Frasco de vidrio |
30.02€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10568290
|
Thermo Scientific Acros
113902500 |
250 g | Frasco de vidrio |
65.73€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10548290
|
Thermo Scientific Acros
113900010 |
1 kg | Frasco de vidrio |
175.88€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10498083
|
Thermo Scientific Acros
113900050 |
5 kg | Tambor de plástico |
647.22€
5 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11320370
|
Thermo Scientific Acros
113900250 |
25 kg | Tambor de plástico |
2684.36€
25 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamientoIdentificadores de productos químicos
538-75-0 | |
206.33 | |
QOSSAOTZNIDXMA-UHFFFAOYSA-N | |
10868 | |
N,N'-diciclohexilmetanodiimina |
C13H22N2 | |
MFCD00011659 | |
dicyclohexylcarbodiimide, n,n'-dicyclohexylcarbodiimide, dccd, 1,3-dicyclohexylcarbodiimide, dcci, carbodicyclohexylimide, bis cyclohexyl carbodiimide, dcc, n,n-dicyclohexylcarbodiimide, carbodiimide, dicyclohexyl | |
CHEBI:53090 | |
C1CCC(CC1)N=C=NC2CCCCC2 |
Especificaciones
N,N′-Dicyclohexylcarbodiimide | |
98.5 | |
33.0°C to 35.0°C | |
122.0°C to 124.0°C (6.0 mmHg) | |
Auténtico | |
C13H22N2 | |
MFCD00011659 | |
15,3107 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents,100g/l dichloromethane | |
C1CCC(CC1)N=C=NC2CCCCC2 | |
206.33 | |
CHEBI:53090 | |
206.33 | |
Sólido ceroso o masa cristalina |
538-75-0 | |
100.0 | |
Blanco a amarillo | |
>110°C | |
98.5% min. (GC) | |
C6H11N=C=NC6H11 | |
01,231; 02,126; 03,91; 04,141; 05,206; 06,174; 07,100; 08,162; 09,156; 10,142; 11,173; 13,333; 14,131; 15,131; 16,128 | |
dicyclohexylcarbodiimide, n,n'-dicyclohexylcarbodiimide, dccd, 1,3-dicyclohexylcarbodiimide, dcci, carbodicyclohexylimide, bis cyclohexyl carbodiimide, dcc, n,n-dicyclohexylcarbodiimide, carbodiimide, dicyclohexyl | |
QOSSAOTZNIDXMA-UHFFFAOYSA-N | |
N,N'-diciclohexilmetanodiimina | |
10868 | |
5.81 mPa.s (55°C) | |
99% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Tóxico en contacto con la piel.
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca lesiones oculares graves.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Muy tóxico para los organismos acuáticos con efectos de larga duración.
Declaración de GHS P
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca.
NO inducir el vómito.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar con abundante agua y jabón.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Enjuagar con agua cuidadosamente
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 208-704-1
- N,N''-Dicyclohexylcarbodiimide
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H310-Mortal en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.