Learn More
N,N'-Diciclohexilcarbodiimida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N,N′-Dicyclohexylcarbodiimide |
% mín. CAS | 98.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | 33.0°C to 35.0°C |
Color | Blanco a amarillo |
Punto de ebullición | 122.0°C to 124.0°C (6.0 mmHg) |
Temperatura de inflamación | >110°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0447018 | Certificado de análisis | 29/04/2024 | 113900010,113900250,113901000,113900050,113902500 |
A0442027 | Certificado de análisis | 17/11/2023 | 113900010,113900250,113901000,113900050,113902500 |
A0432446 | Certificado de análisis | 19/01/2023 | 113900010,113900250,113901000,113900050,113902500 |
A0429091 | Certificado de análisis | 17/01/2023 | 113900010,113900250,113901000,113900050,113902500 |
A0432244 | Certificado de análisis | 12/01/2023 | 113900010,113900250,113901000,113900050,113902500 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- N,N''-Dicyclohexylcarbodiimide
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H310-Mortal en contacto con la piel.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only
Título del producto
N,N'-Diciclohexilcarbodiimida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido