Learn More
N,N'-Diisopropilcarbodiimida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N, N'-Diisopropylcarbodiimide |
Nombre de nota | 99% |
% mín. CAS | 98.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Color | De incoloro a amarillo |
Densidad | 0.8100g/mL |
Punto de ebullición | 145.0°C to 148.0°C |
Temperatura de inflamación | 33°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (GC) |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 8
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0447450 | Certificado de análisis | 12/02/2025 | 115215000,10001861,115210250,115211000 |
A0467913 | Certificado de análisis | 12/02/2025 | 115215000,10001861,115210250,115211000 |
A0447450 | Certificado de análisis | 27/11/2023 | 115215000,115210250,115211000 |
A0424775 | Certificado de análisis | 27/11/2023 | 115215000,115210250,115211000 |
A0439741 | Certificado de análisis | 27/02/2023 | 115215000,115210250,115211000 |
RUO – Research Use Only
Título del producto
N,N'-Diisopropilcarbodiimida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido