Learn More
N,N-Dimetil-p-fenilendiamina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11478526
N,N-Dimetil-p-fenilendiamina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478526
50 g
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Código de producto. 11478526
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15962.18
Solicitar formato a granel o personalizado
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine is a redox indicator. Readily forms stable, red radical cation, involved in a variety of redox reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N,N-dimetil-p-fenilendiamina es un indicador de redox. Forma fácilmente catión radical rojo estable, que participa en una variedad de reacciones de redox.
Solubilidad
Soluble en agua (11 g/l a 20 °C), éter dietílico, éter de petróleo, alcohol y cloroformo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Sensible a la luz y al aire. Almacénese bajo gas inerte. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-98-9
Fórmula molecular C8H12N2
Peso molecular (g/mol) 136.20
Número MDL MFCD00007860
Clave InChI BZORFPDSXLZWJF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-dimethyl-p-phenylenediamine, n,n-dimethyl-1,4-phenylenediamine, n1,n1-dimethylbenzene-1,4-diamine, p-aminodimethylaniline, dmpd, 4-dimethylamino aniline, dimethyl-p-phenylenediamine, p-amino-n,n-dimethylaniline, 4-amino-n,n-dimethylaniline, p-dimethylamino anilineMostrar másMostrar menos
PubChem CID 7472
ChEBI CHEBI:15783
Nombre IUPAC 4-N,4-N-dimetilbenceno-1,4-diamina
SMILES CN(C)C1=CC=C(N)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine
Punto de fusión 34°C to 38°C
Densidad 1.09
Punto de ebullición 262°C
Temperatura de inflamación 130°C (266°F)
Cantidad 50 g
Número UN UN2811
Beilstein 508105
Índice Merck 14,3254
Información de solubilidad Soluble in Water (11g/L at20°C),diethyl ether,petroleum ether,alcohol and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.2
Porcentaje de pureza 96%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10174816 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA15962.30,A15962.0B,A15962.18
Número de lote10189717 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA15962.30,A15962.0B,A15962.18
Número de lote10219634 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA15962.30,A15962.0B,A15962.18
Número de lote10230255 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA15962.30,A15962.0B,A15962.18
Número de lote10105010 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA15962.30,A15962.0B,A15962.18
compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine
RUO – Research Use Only
Título del producto
N,N-Dimetil-p-fenilendiamina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >