Learn More
N,N-Dimetilacetamida, CHROMASOLV™ Plus, para HPLC, ≥99,9 %, Honeywell Riedel-de Hëan™ Código de producto.: 15602860
N,N-Dimetilacetamida, CHROMASOLV™ Plus, para HPLC, ≥99,9 %, Honeywell Riedel-de Hëan™
Código de producto. 15602860
4 x 2.5 L
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Código de producto. 15602860
Marca: Honeywell-Chromasolv 2705554X2.5L
Solicitar formato a granel o personalizado
CHROMASOLV™ Plus, para HPLC, ≥99,9 %
  • Para HPLC, espectrofotometría y análisis medioambiental
  • Probado para idoneidad para HPLC mediante análisis de gradientes y espectroscopía UV-VIS
  • Perfil de impurezas UV bajo
  • Valor inicial de LC de gradiente de impurezas bajo
  • Niveles muy bajos de impurezas no volátiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-19-5
Fórmula molecular C4H9NO
Peso molecular (g/mol) 87.12
Número MDL MFCD00008686
Clave InChI FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 31374
ChEBI CHEBI:84254
Nombre IUPAC N,N-dimetilacetamida
SMILES CN(C)C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylacetamide
Punto de fusión -20°C (literature)
Nombre de nota CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99.9%
Absorbancia 0.01 at 360 nm
% máx. CAS 100.0000%
Densidad 0.937 g/mL at 25 °C (literature)
Punto de ebullición 164°C to 166°C
Cantidad 4 x 2.5 L
Temperatura de inflamación 64°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2COCH2CH3
Beilstein 1737614
Sinónimo dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.12
Porcentaje de pureza >99.9%
Grado HPLC
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N-Dimethylacetamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H312 + H332-Nocivo en contacto con la piel o si se inhala.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Título del producto
N,N-Dimetilacetamida, CHROMASOLV™ Plus, para HPLC, ≥99,9 %, Honeywell Riedel-de Hëan™ >