Learn More
N,N-dimetilacetamida, grado HPLC, > 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11358177
N,N-dimetilacetamida, grado HPLC, > 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358177
4 x 1 L
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 x 1 L
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Código de producto. 11358177
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 022916.M1
Solicitar formato a granel o personalizado
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
N,N-Dimethylacetamide is used in all analytical laboratories as a major component of mobile phase in High Performance Liquid Chromatography (HPLC) and in Liquid Chromatography - Mass Spectrometry (LC-MS).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-19-5
Fórmula molecular C4H9NO
Peso molecular (g/mol) 87.12
Número MDL MFCD00008686
Clave InChI FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamineMostrar másMostrar menos
PubChem CID 31374
ChEBI CHEBI:84254
Nombre IUPAC N,N-dimetilacetamida
SMILES CN(C)C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, N-Dimethylacetamide
Punto de fusión -20°C
Color Incolora
Aspecto Colorless liquid
Densidad 0.94
Punto de ebullición 165°C to 166°C
Cantidad 4 x 1 L
Temperatura de inflamación 70°C (158°F)
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4385
Intervalo de porcentaje de ensayo >99.5%
Presión de vapor 3.3 hPa (3mm Hg) at 20°C
Beilstein 1737614
Información de solubilidad Miscible with water,benzene,alcohol,acetone,ether,esters and ketones.
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.12
Grado HPLC
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0443842 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/04/2024 Catalog Number022916.K2,022916.0F,022916.M1,022916.K7
Número de loteA0454462 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/03/2024 Catalog Number022916.K2,022916.0F,022916.M1,022916.K7
Número de loteN26G704 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/06/2023 Catalog Number022916.K2,022916.M1,022916.K7,022916
Número de loteJ30R844 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/11/2022 Catalog Number022916.K2,022916.0F,022916.M1,022920.M1,022916.K7
Número de loteN28I751 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/11/2022 Catalog Number022916.K2,022916.0F,022916.M1,022920.M1,022916.K7
RUO – Research Use Only
Título del producto
N,N-dimetilacetamida, grado HPLC, > 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals >