Learn More
N,N-dimetilacetamida, grado HPLC, > 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
N,N-Dimethylacetamide is used in all analytical laboratories as a major component of mobile phase in High Performance Liquid Chromatography (HPLC) and in Liquid Chromatography - Mass Spectrometry (LC-MS).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N, N-Dimethylacetamide |
Punto de fusión | -20°C |
Color | Incolora |
Aspecto | Colorless liquid |
Densidad | 0.940 g/cm3 at 20°C |
Punto de ebullición | 165°C to 166°C |
Cantidad | 1 L |
Temperatura de inflamación | 70°C (158°F) |
Forma física | Líquido |
Índice de refracción | 1.4385 |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0443842 | Certificado de análisis | 02/04/2024 | 022916.K2,022916.0F,022916.M1,022916.K7 |
A0454462 | Certificado de análisis | 14/03/2024 | 022916.K2,022916.0F,022916.M1,022916.K7 |
N26G704 | Certificado de análisis | 28/06/2023 | 022916.K2,022916.M1,022916.K7,022916 |
J30R844 | Certificado de análisis | 17/11/2022 | 022916.K2,022916.0F,022916.M1,022920.M1,022916.K7 |
N28I751 | Certificado de análisis | 15/11/2022 | 022916.K2,022916.0F,022916.M1,022920.M1,022916.K7 |