Learn More
N,N-Dimetilformamida, 99+ %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
48.54€ - 550.83€
CAS | 68-12-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C3H7NO |
Peso molecular (g/mol) | 73.10 |
Número MDL | MFCD00003284 |
Clave InChI | ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa |
PubChem CID | 6228 |
ChEBI | CHEBI:17741 |
Nombre IUPAC | N,N-dimetilformamida |
SMILES | CN(C)C=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10590571
|
Thermo Scientific Acros
116220010 |
1 L | Frasco de vidrio |
48.54€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10112530
|
Thermo Scientific Acros
116220025 |
2.5 l | Frasco de vidrio |
93.16€
2.50 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10271233
|
Thermo Scientific Acros
116220050 |
5 L | Bidón de metal |
152.76€
5 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10733651
|
Thermo Scientific Acros
116220250 |
25 L | Bidón de metal |
550.83€
25 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
68-12-2 | |
73.10 | |
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N | |
6228 | |
N,N-dimetilformamida |
C3H7NO | |
MFCD00003284 | |
dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa | |
CHEBI:17741 | |
CN(C)C=O |
Especificaciones
N,N-Dimethylformamide | |
99% | |
99.0 | |
>350°C | |
153.0°C | |
Líquido | |
99+% | |
0.945 | |
HCON(CH3)2 | |
Vapor Pressure: 4.9mbar at 20°C | |
04, 58 | |
01,278; 02,153; 03,115; 04,184; 05,247; 07,124; 08,189; 09,182; 11,198; 12,203; 13,124; 14,148; 16,144 | |
dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa | |
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N | |
N,N-dimetilformamida | |
6228 | |
73.09 | |
Extra puro |
-61.0°C | |
68-12-2 | |
100.0 | |
0.9450g/mL | |
58°C | |
1.4290 to 1.4320 | |
0.005% max. | |
C3H7NO | |
MFCD00003284 | |
0.8 mPa.s (20°C) | |
0.2% max. (K.F.) | |
15, 3267 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with most organic solvents | |
CN(C)C=O | |
73.10 | |
CHEBI:17741 | |
≥99% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca irritación ocular grave.
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo en caso de inhalación.
Puede dañar al feto.
Líquido y vapor altamente inflamable.
Declaración de GHS P:
EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL Lavar con abundante agua y jabón.
EN CASO DE INHALACIÓN: Haga que la persona salga al exterior y manténgala en reposo en una posición en la que respire con comodidad.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. - No fumar.
ADVERTENCIA: La información mostrada en este sitio web ha sido desarrollada en cumplimiento de la normativa de la Unión Europea (UE) y es correcta a nuestro leal saber y entender en la fecha de su publicación. La información proporcionada se ha diseñado solo como una guía para la manipulación y el uso seguros. No debe considerarse ni una garantía ni una especificación de calidad.
Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 200-679-5
missing translation for 'rtecsNumber' : LQ2100000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- N,N-Dimethylformamide
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: dimethyl formamide