Learn More
n-octano, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
El n-octano se utiliza principalmente como disolvente, combustible y como uno de los valores estándar en la escala de octanaje. También se utiliza para evitar la quema desigual de combustible en motores de combustión interna. Además, actúa como un agente antidetonante para combustibles para motores de alta compresión, diluyentes de laca y agente de soplado para caucho de espuma. Asimismo, se utiliza en propulsores de cohetes y en destilaciones azeotrópicas.
Solubilidad
Miscible con éter etílico, etanol, acetona, benceno, éter de petróleo y gasolina. Ligeramente miscible con alcohol. No miscible con agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes y ácidos
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | n-Octane |
Punto de fusión | -57°C |
Densidad | 0.703 |
Punto de ebullición | 125°C to 126°C |
Temperatura de inflamación | 15°C (59°F) |
Intervalo de porcentaje de ensayo | ≥98% |
Índice de refracción | 1.398 |
Cantidad | 500 mL |
Número UN | UN1262 |
Beilstein | 1696875 |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2487085 | Certificado de análisis | 20/03/2024 | A13181.AP,A13181.AE,A13181.0F |
2348047 | Certificado de análisis | 08/02/2024 | A13181.AP,A13181.AE,A13181.0F |
10249033 | Certificado de análisis | 14/12/2023 | A13181.AP,A13181.AE,A13181.0F |
10248677 | Certificado de análisis | 13/11/2023 | A13181.AP,A13181.AE,A13181.0F |
10241938 | Certificado de análisis | 08/07/2022 | A13181.AP,A13181.AE,A13181.0F |
Seguridad y manipulación
- n-Octane
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: Octane