Learn More
n-octano, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11414584
n-octano, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414584
2500 mL
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 11414584
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13181.0F
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El n-octano se utiliza principalmente como disolvente, combustible y como uno de los valores estándar en la escala de octanaje. También se utiliza para evitar la quema desigual de combustible en motores de combustión interna. Además, actúa como un agente antidetonante para combustibles para motores de alta compresión, diluyentes de laca y agente de soplado para caucho de espuma. Asimismo, se utiliza en propulsores de cohetes y en destilaciones azeotrópicas.
Solubilidad
Miscible con éter etílico, etanol, acetona, benceno, éter de petróleo y gasolina. Ligeramente miscible con alcohol. No miscible con agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes y ácidos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-65-9
Fórmula molecular C8H18
Peso molecular (g/mol) 114.232
Número MDL MFCD00009556
Clave InChI TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-octane, oktan, oktanen, ottani, oktanen dutch, heptane, methyl, oktan polish, ottani italian, octane, all isomers, unii-x1rv0b2fjv
PubChem CID 356
ChEBI CHEBI:17590
Nombre IUPAC octano
SMILES CCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Octane
Punto de fusión -57°C
Densidad 0.703
Punto de ebullición 125°C to 126°C
Temperatura de inflamación 15°C (59°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98%
Olor Nearly Odorless
Índice de refracción 1.398
Cantidad 2500 mL
Número UN UN1262
Beilstein 1696875
Índice Merck 14,6749
Información de solubilidad Miscible with ethyl ether,ethanol,acetone,benzene,petroleum ether and gasoline; Slightly Miscible with alcohol; Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.23
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2487085 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/03/2024 Catalog NumberA13181.AP,A13181.AE,A13181.0F
Número de lote2348047 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/02/2024 Catalog NumberA13181.AP,A13181.AE,A13181.0F
Número de lote10249033 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2023 Catalog NumberA13181.AP,A13181.AE,A13181.0F
Número de lote10248677 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/11/2023 Catalog NumberA13181.AP,A13181.AE,A13181.0F
Número de lote10241938 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/07/2022 Catalog NumberA13181.AP,A13181.AE,A13181.0F
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Octane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Octane
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
n-octano, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >