Learn More
Thermo Scientific Chemicals N4-Benzoil-5'-O-(4,4'-dimetoxitritil)-2'-fluoro-'-O-metilcitidina-3'-(2-diisopropilfosforamidita cianoetil), 98 %
Marca:  Thermo Scientific Chemicals J65701.03
Código de producto. 15484465
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
N4-Benzoyl-5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-O-methylcytidine-3'-(2-cyanoethyl diisopropylphosphoramidi
C47H54N5O9P
1 g
98%
Blanco
MFCD00792624
863.95
Polvo
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
3 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteZ07B022 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Catalog NumberJ65701.03
Número de loteU11B033 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Catalog NumberJ65701.03
Número de loteJ24Y005 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/12/2021 Catalog NumberJ65701.03
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals N4-Benzoil-5'-O-(4,4'-dimetoxitritil)-2'-fluoro-'-O-metilcitidina-3'-(2-diisopropilfosforamidita cianoetil), 98 % > 1 g