Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solución salina tamponada con fosfato (DPBS, 1X), fórmula de Dulbecco, sin calcio, sin magnesio
Marca: Thermo Scientific Chemicals J67802.K2
Descripción
An anticoagulant and blood preservative. Permits the storage of whole blood at refrigerator temperatures for approximately 10 weeks.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Temperaturas ambientes | |
Frasco de plástico | |
1L | |
Líquido |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
Y20K502 | Certificado de análisis | 19/11/2024 | J67802.AP,J67802.K2 |
Y20K501 | Certificado de análisis | 19/11/2024 | J67802.AP,J67802.K2 |
W23K509 | Certificado de análisis | 05/11/2024 | J67802.AP,J67802.K2 |
W23K510 | Certificado de análisis | 05/11/2024 | J67802.AP,J67802.K2 |
Q04K525 | Certificado de análisis | 28/08/2024 | J67802.AP,J67802.K2 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
Days
86Hours
7Minutes
52Seconds
52New Offer Ahorre hasta un 85%