Learn More
Macherey-Nagel™ Tapones de rosca transparentes de polipropileno N9
Selle viales con tapones de rosca con un septum seguro para recibir agujas. Los tapones de rosca transparentes de polipropileno Macherey-NagelTM N9 están disponibles con una gran variedad de septos.
25.60€ - 32.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Material | Polipropileno, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona |
Grosor (métrico) | 1 mm |
Tamaño del tapón | N9 |
Código de producto | Marca | Septo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Septo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10378051
|
Macherey-Nagel™
702286 |
PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo |
31.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10535761
|
Macherey-Nagel™
702288 |
Silicona blanca/PTFE azul, ranurada |
32.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10032751
|
Macherey-Nagel™
702287 |
Silicona blanca/PTFE roja |
25.60€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Tapones de rosca N 9
- Amplia gama de tapones de rosca con diferentes materiales de septo y colores de tapón
- Tapones de rosca unidos (septos conectados con firmeza con el tapón; no se pueden retirar); ventaja: las agujas de HPLC gruesas (romas) no pueden empujar el septo en el vial–
- Tapón de rosca polimagnético 702166 para CTC GC PAL
Especificaciones
Transparente | |
Polipropileno, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona | |
1 mm | |
N9 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Macherey-Nagel™ Tapones de rosca transparentes de polipropileno N9