Learn More
Macherey-Nagel™ Tapones de rosca transparentes de polipropileno N9
Selle viales con tapones de rosca con un septum seguro para recibir agujas. Los tapones de rosca transparentes de polipropileno Macherey-NagelTM N9 están disponibles con una gran variedad de septos.
Marca: Macherey-Nagel™ 702287
Descripción
- Tapones de rosca N 9
- Amplia gama de tapones de rosca con diferentes materiales de septo y colores de tapón
- Tapones de rosca unidos (septos conectados con firmeza con el tapón; no se pueden retirar); ventaja: las agujas de HPLC gruesas (romas) no pueden empujar el septo en el vial–
- Tapón de rosca polimagnético 702166 para CTC GC PAL
Especificaciones
Transparente | |
No | |
1 mm |
Polipropileno, PTFE, Silicona | |
Silicona blanca/PTFE roja | |
N9 |