Learn More
Thermo Scientific™ Filtros para jeringas de 25 mm Nalgene™
Filtre volúmenes de muestras de 10 a 100 ml con estos filtros para jeringas estériles que le ofrecen una gran variedad de membranas y tamaños de poro para la mayoría de las aplicaciones de laboratorio.
Marca:  Thermo Scientific™ 722-2520
149.10 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23291" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.28980kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15382378
  • 220.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Filtre muestras con volúmenes de 10 a 100 ml con los filtros para jeringas de 25 mm no estériles Thermo Scientific™ Nalgene™. Hay disponible una amplia gama de membranas y tamaños de poro para aplicaciones de laboratorio con líquidos acuosos y no acuosos, así como gases. Los filtros para jeringas de 25 mm de diámetro Nalgene también son compatibles con productos de 30 o 33 mm de diámetro en la mayoría de las aplicaciones, pero generan un menor volumen de residuos plásticos.
Características principales
  • Tamaño de muestra de 10 a 100 ml
  • Entrada: Luer-Lok™ hembra
  • Salida: Luer-slip macho
  • Carcasa de polipropileno con anillos para identificación por color
  • Tamaño de poro y tipo de membrana impresos en la unidad
Acetato de celulosa sin surfactante (SFCA)
  • Bajo nivel de unión de proteínas, volumen más bajo de sustancias extraíbles que las membranas de CA estándar
  • Aptos para líquidos de cultivos celulares y soluciones celulares
  • Carcasas de polipropileno con anillos de color azul
Acetato de celulosa (AC)
  • Bajo nivel de unión de proteínas y bajo volumen de sustancias extraíbles
  • Para filtración estéril y clarificación de: tampones, soluciones acuosas y reactivos
  • Carcasas de polipropileno con anillos de color rojo
Nailon
  • Hidrófilos de forma natural, bajo volumen de sustancias extraíbles, bajo nivel de unión de proteínas
  • Útiles para alcoholes, crioprotectores, tales como el dimetilsulfóxido (DMSO), así como con medios acuosos/biológicos y disolventes débiles
  • Carcasas de polipropileno con anillos de color rosa
Politetrafluoroetileno (PTFE)
  • Hidrófobo natural
  • Excelentes para filtración de disolventes para cromatografía líquida de alto rendimiento/cromatografía de gases (HPLC/GC) Ideal para ventilación estéril de aire u otros gases durante la filtración
  • Carcasas de polipropileno con anillos de color blanco
Especificaciones
Especificaciones
Certificado no citotóxico y apirógeno
Membrana
Polipropileno
0,2 μm
Esterilización de soluciones muy viscosas o con cargas de partículas elevadas
50
De 10 a 100 ml (muestra)
Jeringas estándar y Luer-Lock
Polipropileno
Estéril
Polipropileno
Filtro de jeringa
25 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Según el volumen seco de 100 filtros para jeringas medido en un vaso de precipitados de 1000 ml.