Learn More
Thermo Scientific™ Filtros para jeringas de 25 mm Nalgene™
Filtre volúmenes de muestras de 10 a 100 ml con estos filtros para jeringas estériles que le ofrecen una gran variedad de membranas y tamaños de poro para la mayoría de las aplicaciones de laboratorio.
179.00€ - 545.00€
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Material (membrana) | Tamaño de poro | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Material (membrana) | Tamaño de poro | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15342378
|
Thermo Scientific™
720-1320 |
13 mm | Poliestersulfona (PES) | 0,2 μm | Estéril |
460.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15382378
|
Thermo Scientific™
722-2520 |
25 mm | Polipropileno | 0,2 μm | Estéril |
220.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15302388
|
Thermo Scientific™
723-2520 |
25 mm | Acetato de celulosa sin surfactantes (SFCA) | 0,2 μm | Estéril |
269.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15312388
|
Thermo Scientific™
723-2545 |
25 mm | Acetato de celulosa sin surfactantes (SFCA) | 0,45 μm | Estéril |
243.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15874262
|
Thermo Scientific™
723-2580 |
25 mm | Acetato de celulosa | 0,8 μm | Estéril |
179.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15332388
|
Thermo Scientific™
723-9920 |
25 mm | Acetato de celulosa sin surfactantes (SFCA) | 0,2 μm | Estéril |
545.00€
paquete de 125 |
Fecha estimada de envío: 21-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
15342388
|
Thermo Scientific™
723-9945 |
25 mm | Acetato de celulosa sin surfactantes (SFCA) | 0,45 μm | Estéril |
545.00€
paquete de 125 |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15392388
|
Thermo Scientific™
725-2520 |
25 mm | Poliestersulfona (PES) | 0,2 μm | Estéril |
235.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15302398
|
Thermo Scientific™
725-2545 |
25 mm | Poliestersulfona (PES) | 0,45 μm | Estéril |
250.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15312398
|
Thermo Scientific™
726-2520 |
25 mm | Nailon | 0,2 μm | Estéril |
313.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15322398
|
Thermo Scientific™
726-2545 |
25 mm | Nailon | 0,45 μm | Estéril |
203.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10303201
|
Thermo Scientific™
171-0020 |
4 mm | Acetato de celulosa | 0.2 μm | No estéril |
212.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10538861
|
Thermo Scientific™
171-0045 |
4 mm | Acetato de celulosa | 0.45 µm | No estéril |
198.75€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 20-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Filtre muestras con volúmenes de 10 a 100 ml con los filtros para jeringas de 25 mm no estériles Thermo Scientific™ Nalgene™. Hay disponible una amplia gama de membranas y tamaños de poro para aplicaciones de laboratorio con líquidos acuosos y no acuosos, así como gases. Los filtros para jeringas de 25 mm de diámetro Nalgene también son compatibles con productos de 30 o 33 mm de diámetro en la mayoría de las aplicaciones, pero generan un menor volumen de residuos plásticos.†
Características principales- Tamaño de muestra de 10 a 100 ml
- Entrada: Luer-Lok™ hembra
- Salida: deslizamiento Luer macho
- Carcasa de polipropileno con anillos para identificación por color
- Tamaño de poro y tipo de membrana impresos en la unidad
Acetato de celulosa sin surfactante (SFCA)
- Bajo nivel de unión de proteínas, volumen más bajo de sustancias extraíbles que las membranas de CA estándar
- Aptos para líquidos de cultivos celulares y soluciones celulares
- Carcasas de polipropileno con anillos de color azul
Acetato de celulosa (CA)
- Bajo nivel de unión de proteínas y bajo volumen de sustancias extraíbles
- Para filtración estéril y clarificación de: tampones, soluciones acuosas y reactivos
- Carcasas de polipropileno con anillos de color rojo
Nailon
- Hidrófilos de forma natural, bajo volumen de sustancias extraíbles, bajo nivel de unión de proteínas
- Útiles para alcoholes, crioprotectores, tales como el dimetilsulfóxido (DMSO), así como con medios acuosos/biológicos y disolventes débiles
- Carcasas de polipropileno con anillos de color rosa
- Naturalmente hidrófobo
- Excelentes para filtración de disolventes para cromatografía líquida de alto rendimiento/cromatografía de gases (HPLC/GC) Ideal para ventilación estéril de aire u otros gases durante la filtración
- Carcasas de polipropileno con anillos de color blanco
Especificaciones
Filtro de jeringa |
† Según el volumen seco de 100 filtros para jeringas medido en un vaso de precipitados de 1000 ml.