Learn More
Thermo Scientific™ Filtros para jeringas de 25 mm Nalgene™
Filtre volúmenes de muestras de 10 a 100 ml con estos filtros para jeringas estériles que le ofrecen una gran variedad de membranas y tamaños de poro para la mayoría de las aplicaciones de laboratorio.
Marca: Thermo Scientific™ 725-2520
169.57 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.28080kg
Descripción
Filtre muestras con volúmenes de 10 a 100 ml con los filtros para jeringas de 25 mm no estériles Thermo Scientific™ Nalgene™. Hay disponible una amplia gama de membranas y tamaños de poro para aplicaciones de laboratorio con líquidos acuosos y no acuosos, así como gases. Los filtros para jeringas de 25 mm de diámetro Nalgene también son compatibles con productos de 30 o 33 mm de diámetro en la mayoría de las aplicaciones, pero generan un menor volumen de residuos plásticos.†
Características principales- Tamaño de muestra de 10 a 100 ml
- Entrada: Luer-Lok™ hembra
- Salida: Luer-slip macho
- Carcasa de polipropileno con anillos para identificación por color
- Tamaño de poro y tipo de membrana impresos en la unidad
Acetato de celulosa sin surfactante (SFCA)
- Bajo nivel de unión de proteínas, volumen más bajo de sustancias extraíbles que las membranas de CA estándar
- Aptos para líquidos de cultivos celulares y soluciones celulares
- Carcasas de polipropileno con anillos de color azul
Acetato de celulosa (AC)
- Bajo nivel de unión de proteínas y bajo volumen de sustancias extraíbles
- Para filtración estéril y clarificación de: tampones, soluciones acuosas y reactivos
- Carcasas de polipropileno con anillos de color rojo
Nailon
- Hidrófilos de forma natural, bajo volumen de sustancias extraíbles, bajo nivel de unión de proteínas
- Útiles para alcoholes, crioprotectores, tales como el dimetilsulfóxido (DMSO), así como con medios acuosos/biológicos y disolventes débiles
- Carcasas de polipropileno con anillos de color rosa
- Hidrófobo natural
- Excelentes para filtración de disolventes para cromatografía líquida de alto rendimiento/cromatografía de gases (HPLC/GC) Ideal para ventilación estéril de aire u otros gases durante la filtración
- Carcasas de polipropileno con anillos de color blanco
Especificaciones
Membrana | |
0,2 μm | |
Esterilización y clarificación medios de cultivo celular, suero y aditivos | |
Polipropileno (carcasa) | |
Filtro de jeringa | |
25 mm |
Poliestersulfona (PES) | |
Estéril | |
Menos recursos utilizados y menos residuos | |
50 | |
De 10 a 100 ml (muestra) |
† Según el volumen seco de 100 filtros para jeringas medido en un vaso de precipitados de 1000 ml.