Learn More
Thermo Scientific™ Tubos Nalgene™ 890
GREENER_CHOICE
Lleve a cabo las aplicaciones de laboratorio más exigentes con estos tubos 890, los cuales son resistentes a los productos químicos más conocidos a temperatura ambiente y ofrecen una resistencia a altas temperaturas.
Marca:  Thermo Scientific™ 8050-0250
282.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13163543
  • 294.00€ / 15 metros
Fecha estimada de envío: 23-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Lleve a cabo las aplicaciones de laboratorio más exigentes con los tubos Thermo Scientific™ Nalgene™ 890, resistentes a los productos químicos más conocidos a temperatura ambiente y que ofrecen una alta resistencia a la temperatura. Este tubo semirrígido y translúcido también se utiliza para aplicaciones de laboratorio exigentes como, por ejemplo: cromatografía, análisis de trazas metálicas, recogida de muestras contaminadas, procedimientos con catalizadores altamente reactivos, pruebas de corrosión de metales, trabajos farmacéuticos, disoluciones y grabados con ácidos calientes.
Características:
  • Características antiadherentes superiores que facilitan el movimiento de compuestos agresivos viscosos.
  • Se puede esterilizar en autoclave, con gas, calor seco y desinfectante.
Información para pedidos:
Envasados en dos longitudes de 7,6 m por caja
.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Cumple la norma 21 CFR 177.1550 de la FDA sobre contacto con alimentos.
3/16 pulg
FEP
50 ft
1/32 pulg
25
Durómetro 58(D)
2,96 bar (140 psig) a 23 °C (73 °F), 5,92 bar (70 psig) a 85 °C (185 °F)
de 205 °C
Esterilizable en autoclave
4,8 mm
1,9 cm (1 x 4 pulg), 6,4 mm
15.24 m
0.08 cm
Transparente
Radio de curvatura de 8xDE
400 °F
Tubos semirrígidos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Tubos Nalgene™ 890 > Diámetro interno x diámetro externo x pared: 0,48 x 0,64 x 0,08 cm (3/16 x 1/4 x 1/32 pulg); 7,62 m (25 pies)/paquete, 15,24 m (50 pies)/caja
No esterilizar mediante radiación.