Learn More
Thermo Scientific™ Tubos Nalgene™ 890
GREENER_CHOICE
Lleve a cabo las aplicaciones de laboratorio más exigentes con estos tubos 890, los cuales son resistentes a los productos químicos más conocidos a temperatura ambiente y ofrecen una resistencia a altas temperaturas.
162.00€ - 652.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Cumple la norma 21 CFR 177.1550 de la FDA sobre contacto con alimentos.
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material FEP
Longitud global (imperial) 50 ft
Longitud global (métrico) 15.24 m
Ver más especificaciones
Productos 8
Código de producto Marca Diámetro interior (imperial) Diámetro exterior (imperial) Presión máxima Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro interior (imperial) Diámetro exterior (imperial) Presión máxima Precio Cantidad y disponibilidad  
13153543
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Thermo Scientific™
8050-0125
1/16 pulg 1,9 cm (1 x 8 pulg), 3,2 mm 2,96 bar (220 psig) a 85 °C (185 °F), 5,92 bar (440 psig) a 23 °C (73 °F)
162.00€
15 metros
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10516541
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Thermo Scientific™
8050-0187
1,9 cm (1 x 8 pulg) 1,9 cm (3 x 16 pulg), 4,8 mm 250 psig a 73 °C (23 °F), 125 psig a 85 °C
253.00€
15.24 metro
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
13163543
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Thermo Scientific™
8050-0250
3/16 pulg 1,9 cm (1 x 4 pulg), 6,4 mm 2,96 bar (140 psig) a 23 °C (73 °F), 5,92 bar (70 psig) a 85 °C (185 °F)
294.00€
15 metros
Fecha estimada de envío: 22-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
13173543
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Thermo Scientific™
8050-0310
1/4 pulg 1,9 cm (5 x 16 pulg), 7,9 mm 2,96 bar (104 psig) a 23 °C (73 °F), 5,92 bar (52 psig) a 85 °C (185 °F)
340.00€
15 metros
Fecha estimada de envío: 11-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11379594
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Thermo Scientific™
8050-0375
1,9 cm (5 x 16 pulg) 1,9 cm (3 x 8 pulg), 9,5 mm 2,96 bar (42 psig) a 85 °C (185 °F), 5,92 bar (84 psig) a 23 °C (73 °F)
415.00€
15 metros
Fecha estimada de envío: 22-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10265781
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Thermo Scientific™
8050-0437
1,9 cm (3 x 8 pulg) 1,9 cm (7 x 16 pulg), 11 mm 70 psig a 73 °C (23 °F), 2,41 bar (35 psig) a 85 °C
469.00€
15 metros
Fecha estimada de envío: 17-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
13193543
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Thermo Scientific™
8050-0500
1,9 cm (7 x 16 pulg) 1,9 cm (1 x 2 pulg), 13 mm 2,96 bar (30 psig) a 85 °C (185 °F), 5,92 bar (60 psig) a 23 °C (73 °F)
571.00€
15 metros
Fecha estimada de envío: 17-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11384685
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Thermo Scientific™
8050-0562
1,9 cm (1 x 2 pulg) 1,9 cm (9 x 16 pulg), 14 mm 52 psig a 73 °C (23 °F), 26 psig a 85 °C
652.00€
15 metros
Fecha estimada de envío: 10-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Lleve a cabo las aplicaciones de laboratorio más exigentes con los tubos Thermo Scientific™ Nalgene™ 890, resistentes a los productos químicos más conocidos a temperatura ambiente y que ofrecen una alta resistencia a la temperatura. Este tubo semirrígido y translúcido también se utiliza para aplicaciones de laboratorio exigentes como, por ejemplo: cromatografía, análisis de trazas metálicas, recogida de muestras contaminadas, procedimientos con catalizadores altamente reactivos, pruebas de corrosión de metales, trabajos farmacéuticos, disoluciones y grabados con ácidos calientes.
Características:
  • Características antiadherentes superiores que facilitan el movimiento de compuestos agresivos viscosos.
  • Se puede esterilizar en autoclave, con gas, calor seco y desinfectante.
Información para pedidos:
Envasados en dos longitudes de 7,6 m (25 pies) por caja.
Especificaciones
Especificaciones
Cumple la norma 21 CFR 177.1550 de la FDA sobre contacto con alimentos.
FEP
15.24 m
0.08 cm
Transparente
Radio de curvatura de 8xDE
de 205 °C
Esterilizable en autoclave
50 ft
1/32 pulg
50 ft
Durómetro 58(D)
400 °F
Tubos semirrígidos
Documentos
Product Certifications
No esterilizar mediante radiación.
Título del producto
Thermo Scientific™ Tubos Nalgene™ 890