Learn More
Thermo Scientific™ Tubos Nalgene™ 890
Lleve a cabo las aplicaciones de laboratorio más exigentes con estos tubos 890, los cuales son resistentes a los productos químicos más conocidos a temperatura ambiente y ofrecen una resistencia a altas temperaturas.
Marca: Thermo Scientific™ 8050-0310
326.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Lleve a cabo las aplicaciones de laboratorio más exigentes con los tubos Thermo Scientific™ Nalgene™ 890, resistentes a los productos químicos más conocidos a temperatura ambiente y que ofrecen una alta resistencia a la temperatura. Este tubo semirrígido y translúcido también se utiliza para aplicaciones de laboratorio exigentes como, por ejemplo: cromatografía, análisis de trazas metálicas, recogida de muestras contaminadas, procedimientos con catalizadores altamente reactivos, pruebas de corrosión de metales, trabajos farmacéuticos, disoluciones y grabados con ácidos calientes.
Características:
- Características antiadherentes superiores que facilitan el movimiento de compuestos agresivos viscosos.
- Se puede esterilizar en autoclave, con gas, calor seco y desinfectante.
Información para pedidos:
Envasados en dos longitudes de 7,6 m por caja
.
Especificaciones
Cumple la norma 21 CFR 177.1550 de la FDA sobre contacto con alimentos. | |
1/4 pulg | |
FEP | |
50 ft | |
1/32 pulg | |
25 | |
Durómetro 58(D) | |
2,96 bar (104 psig) a 23 °C (73 °F), 5,92 bar (52 psig) a 85 °C (185 °F) | |
de 205 °C |
Esterilizable en autoclave | |
6,4 mm | |
1,9 cm (5 x 16 pulg), 7,9 mm | |
15.24 m | |
0.08 cm | |
Transparente | |
Radio de curvatura de 8xDE | |
400 °F | |
Tubos semirrígidos |
No esterilizar mediante radiación.