Learn More
Thermo Scientific™ Frascos Nalgene™ planos apilables Lowboy de copolímero de polipropileno (PPCO) esterilizables en autoclave con llave
Dispense la mayoría de los líquidos, incluidos reactivos, agua destilada y titulares con estos frascos Lowboy de PPCO. Se adaptan a espacios reducidos y se pueden apilar hasta tres frascos.
157.50€ - 181.75€
Especificaciones
Tamaño del tapón | 63mm |
---|---|
Tipo | Garrafón con llave |
Material | PPCO |
Diámetro interior del cuello (imperial) | 1.73 pulg |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 44mm |
Alertas:
Desenrosque los tapones y desmonte la llave antes de la esterilización en autoclave
Siga las instrucciones de esterilización en autoclave suministradas con el producto para un funcionamiento adecuado.
Nota: El adaptador de tubo no se puede esterilizar en autoclave.
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10799091
![]() |
Thermo Scientific™
2324-0008 |
8L | N/A | N/A | N/A | |||||
10662561
![]() |
Thermo Scientific™
2324-0015 |
15 l | N/A | N/A | N/A | |||||
Descripción
Dispense la mayoría de líquidos, incluidos reactivos, agua destilada y tituladores con los frascos Lowboy de copolímero de polipropileno (PPCO) esterilizables en autoclave Thermo Scientific™ Nalgene™ con llave. Su diseño de perfil bajo se adapta a espacios pequeños en estantes y refrigeradores. Se pueden apilar hasta tres frascos. Estos frascos Lowboy muestran una excelente resistencia química.
Características:
- Llave de polipropileno y tapón de rosca
- El asa de contorno permite transportarlos con una mano, incluso cuando están llenos.
- Pueden tolerar bases y ácidos fuertes para una amplia variedad de soluciones.
- Siga las instrucciones de esterilización en autoclave suministradas con el producto para garantizar un funcionamiento adecuado.
- Esterilizables en autoclave/a prueba de fugas†.
Incluye:
Tapones de rosca de polipropileno
†Nalgene asigna el término a prueba de fugas: a) a frascos o sistemas de cierre con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presentan fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 1,15 bares (2 psig) durante 2 minutos; b) a frascos o sistemas de cierre con tapón de 100 o 120 mm que no presentan fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, Nalgene recomienda a los clientes que comprueben los frascos y los tapones en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los frascos y los garrafones Nalgene son a prueba de fugas a temperatura y presión ambiente cuando se utilizan con los tapones Nalgene.
Desenrosque los tapones y desmonte la llave antes de la esterilización en autoclave
Siga las instrucciones de esterilización en autoclave suministradas con el producto para un funcionamiento adecuado.
Nota: El adaptador de tubo no se puede esterilizar en autoclave.
Periodo de garantía limitado:
este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
63mm | |
PPCO | |
44mm | |
1 |
Garrafón con llave | |
1.73 pulg | |
4 |
†Nalgene asigna el término a prueba de fugas: a) a frascos o sistemas de cierre con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presentan fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 1,15 bares (2 psig) durante 2 minutos; b) a frascos o sistemas de cierre con tapón de 100 o 120 mm que no presentan fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, Nalgene recomienda a los clientes que comprueben los frascos y los tapones en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los frascos y los garrafones Nalgene son a prueba de fugas a temperatura y presión ambiente cuando se utilizan con los tapones Nalgene.