Learn More
Thermo Scientific™ Forro de polietileno para mesa de trabajo/cajón Nalgene™ CleanSheets™
Los forros para mesa de trabajo/cajón Thermo Scientific Nalgene de polietileno son idóneos como forro de fregaderos o fondo de titulación.
Marca: Thermo Scientific™ 6283-1850
429.96 EUR hasta el 2024-07-30
Use el código promocional "21657" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.56000kg
Descripción
Los forros para mesa de trabajo/cajón Thermo Scientific Nalgene de polietileno son idóneos como forro de fregaderos o fondo de titulación.
Pueden cortarse a cualquier tamaño y graparse, adherirse o encintarse.
- Hecho de espuma de polietileno de celda cerrada de 3,2 mm de espesor para amortiguar los artículos de sobremesa.
- Suave y resistente, esta almohadilla no absorbente es versátil en su uso en el laboratorio para una multitud de propósitos.
- La excelente resistencia química proporciona protección contra derrames dondequiera que se coloque.
- Se puede cortar a cualquier tamaño para que quepa en bancos, estantes, cajones, en cualquier lugar donde se necesite protección contra derrames, vibración, calor, suciedad o rotura.
Especificaciones
Revestimiento de sobremesa/cajón | |
No absorbente | |
15.2m | |
46cm | |
2 | |
Revestimientos Hojas limpias XLPE 45,7 cm x 15 m |
Polietileno | |
50 pies | |
18 pulgadas | |
Revestimientos de sobremesa/cajón de polietileno | |
1 |