Learn More
Thermo Scientific™ Forro de polietileno para mesa de trabajo/cajón Nalgene™ CleanSheets™
Los forros para mesa de trabajo/cajón Thermo Scientific Nalgene de polietileno son idóneos como forro de fregaderos o fondo de titulación.
331.00€ - 479.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Revestimiento de sobremesa/cajón |
---|---|
Material | Polietileno |
Longitud (imperial) | 50 pies |
Longitud (métrico) | 15.2m |
Descripción | Revestimientos de sobremesa/cajón de polietileno |
Código de producto | Marca | Anchura (imperial) | Longitud (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (imperial) | Longitud (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11394545
|
Thermo Scientific™
6283-1250 |
12 in | 50 pies |
331.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 12-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11304555
|
Thermo Scientific™
6283-1850 |
18 pulgadas | 50 pies |
479.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Los forros para mesa de trabajo/cajón Thermo Scientific Nalgene de polietileno son idóneos como forro de fregaderos o fondo de titulación.
Pueden cortarse a cualquier tamaño y graparse, adherirse o encintarse.
- Fabricados con espuma de polietileno de celda cerrada de 0,125in. (3,2 mm) de espesor.
- Suave, resiliente y no absorbente.
- Excelente resistencia a productos químicos.
- Puede cortarse en cualquier forma o tamaño.
Especificaciones
Revestimiento de sobremesa/cajón | |
50 pies | |
Revestimientos de sobremesa/cajón de polietileno | |
1 |
Polietileno | |
15.2m | |
2 |