Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de boca ancha de HDPE fluorado con tapón Nalgene™
Descripción
Sustituya los costosos recipientes de fluoropolímero por los frascos de boca ancha de polietileno de alta densidad (HDPE) fluorado para disfrutar de unas mejores propiedades de barrera junto con una menor absorción y permeación de disolventes. Los frascos de boca ancha de HDPE fluorado Thermo Scientific™ Nalgene™ con tapón están fluorados por dentro y por fuera. La fluoración mejora el rendimiento del recipiente a largo plazo, evita pérdidas por infiltración y ofrece un bajo contenido de sustancias extraíbles. Son una alternativa económica a los costosos recipientes de fluoropolímero. Boca ancha para fácil acceso. Estanqueidad garantizada.†
Los frascos fluorados mejoran los resultados a largo plazo y evitan pérdidas por infiltración de disolventes. Sus paredes de alta resistencia son seguras, duraderas y resistentes a fisuras y punciones† Incluyen: Tapones de rosca de polipropileno fluorado
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Energía renovable
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 1 l |
Capacidad (imperial) | 32 oz |
Color | Translúcido |
Descripción | Frasco de boca ancha |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 53 mm |
Material | HDPE fluorado |
N.º por caja | 24 |
N.° por paquete | 6 |
Esterilidad | No estéril |
Certificaciones/conformidad | USP Clase VI; FDA - 21 CFR |
Mostrar más |
Documentos
Product Information
Manuals
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
7452354010 | Certificado de conformidad | 02/04/2025 | 2197-0032 |
7450667010 | Certificado de conformidad | 31/03/2025 | 2197-0032 |
7450084010 | Certificado de conformidad | 27/01/2025 | 2197-0032 |
7448727010 | Certificado de conformidad | 22/01/2025 | 2197-0032 |
7445007010 | Certificado de conformidad | 20/01/2025 | 2197-0032 |
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.