Learn More
Thermo Scientific™ Frasco grande de boca ancha de HDPE fluorado Nalgene™ con tapón
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 L
Descripción
Evite la pérdidas por infiltración de las muestras con el frasco grande de boca ancha de HDPE fluorado Thermo Scientific™ Nalgene™ con tapón. El fluorado de estos frascos de polietileno de alta densidad los convierte en una alternativa rentable a los costosos contenedores de fluoropolímero. Mejore el rendimiento a largo plazo del recipiente y evite pérdidas por infiltración.
- Los frascos fluorados mejoran los resultados a largo plazo y evitan pérdidas por infiltración de disolventes.
- La boca ancha permite un fácil acceso
- Ofrece un contenido de sustancias extraíbles inferior al de otros frascos
- NOTA: Este frasco no ofrece garantía de estanqueidad.
- Nota: El proceso de fluoración deja el frasco con un acabado mate y una coloración amarilla clara. Esto es normal en frascos fluorados.
- Tapones de rosca de polipropileno fluorado
Recicle los cartones corrugados y las bolsas de LDPE en las que se envasan los productos de frascos Nalgene.
Ventajas de Greener Choice
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Energía renovable
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 2 L |
Color | Translúcido |
Descripción | Frasco de boca ancha |
Diámetro (imperial) | 4.7 pulg |
Diámetro interior del cuello (imperial) | 3.5 pulg |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 89mm |
Material | HDPE fluorado |
N.º por caja | 6 |
N.° por paquete | 1 |
Esterilidad | No estéril |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
7451676010 | Certificado de conformidad | 05/03/2025 | 2124-0005 |
7450096010 | Certificado de conformidad | 25/02/2025 | 2124-0005 |
7439642010 | Certificado de conformidad | 14/02/2025 | 2124-0005 |
7444091010 | Certificado de conformidad | 15/01/2025 | 2124-0005 |
7341512010 | Certificado de conformidad | 17/12/2024 | 2124-0005 |
Título del producto
Thermo Scientific™ Frasco grande de boca ancha de HDPE fluorado Nalgene™ con tapón >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido