Learn More
Thermo Scientific™ Tubos criogénicos de almacenamiento general de larga duración Nalgene™
Mejore las técnicas asépticas con estos tubos criogénicos de almacenamiento general de larga duración con rosca externa, perfectos para la investigación y el almacenamiento general en el laboratorio.
Marca: Thermo Scientific™ 5000-0012
213.34 EUR hasta el 2025-03-21
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
Alertas:
No almacenar el nitrógeno en fase líquida sin tubos CryoFlex
Descripción
Mejore las técnicas asépticas con tubos criogénicos de almacenamiento general de larga duración Thermo Scientific™ Nalgene™ con rosca externa. Estos tubos de almacenamiento son perfectos para la investigación y el almacenamiento general en el laboratorio de materiales genómicos y de alto valor a temperaturas hasta la fase gaseosa del nitrógeno líquido.
Características:
- Las grandes áreas de escritura permiten escribir más información y graduaciones de las muestras para una fácil evaluación visual del volumen
- Materias primas sin citotoxinas para una mayor seguridad de las muestras y tubos con certificación que garantiza la ausencia de ADNasa y ARNasa para las aplicaciones genómicas
- Las roscas externas mejoran la técnica aséptica
- Con certificación SAL a 10-6 para la mayor garantía de esterilización disponible
- Aptos para el almacenamiento a temperaturas desde la de refrigeración general de almacenamiento (+4 °C) hasta la de la fase gaseosa del nitrógeno líquido
- Los tubos System 100 ofrecen una opción de almacenamiento de más densidad (10 x 10) para ahorrar valioso espacio de almacenamiento
- Tubos independientes para un fácil uso de sobremesa
- Para aplicaciones menos exigentes hay tubos vacíos sin tapa y sin esterilizar disponibles a granel
Especificaciones
12,7 mm | |
Tubo, estéril, 1,2 ml | |
No esterilizable en autoclave | |
Cónicos | |
Externo | |
500 | |
Sí | |
Estéril | |
Sí | |
Polietileno | |
Sí | |
Sí |
Rosca criogénica | |
0.5 pulg | |
1,2 ml | |
Polipropileno | |
1,5 in | |
25 | |
Nalgene™ | |
Sí | |
500/caja | |
0,0405 oz | |
Tapón de rosca |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1422184 | Certificado de procesamiento | 04/03/2025 | 5000-0012 |
1422183 | Certificado de procesamiento | 04/03/2025 | 5000-0012 |
1419644 | Certificado de procesamiento | 25/02/2025 | 5000-0012 |
1419645 | Certificado de procesamiento | 25/02/2025 | 5000-0012 |
1422184 | Certificado de conformidad | 08/02/2025 | 5000-0012 |
Sonderangebote
-
Multiple Manufacturers
New Offer Comprar ahora
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.