Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de perfil alto de HDPE con codificadores cromáticos Nalgene™ para viales de microenvasado: no estériles, verde azulado
Permita una identificación rápida utilizando estos tapones con codificadores cromáticos. Disponibles en una gran variedad de colores, estos tapones no tienen junta tórica que pueda caerse o contaminar el contenido.
Marca: Thermo Scientific™ 362830-0111
Detalles adicionales : Peso : 0.54540kg
Descripción
Consiga una identificación rápida utilizando los tapones de perfil alto de HDPE con codificadores cromáticos para viales de microenvasado Thermo Scientific™ Nalgene™, ofrecidos en variedad de colores.Los tapones no tienen junta tórica que pueda caerse o contaminar el contenido.Los insertos codificados por colores no contienen metales pesados tóxicos y no entran en contacto con el contenido del vial.Los viales y tapones se prueban a presión juntos a 0,52 bar (7,5 psig).
Características:
- Polietileno de alta densidad
- Tapón de rosca
- No citotóxico, apirógeno
- No estériles
- A prueba de fugas† si se utilizan con los viales de microenvasado Nalgene
Información para pedidos:
Los tapones de los viales de microenvasado Nalgene se envasan a granel sin viales, 500 por bolsa interior, 1000 por caja. Pida los viales no estériles por separado (n.º cat. 362800 y 362805).
Specifications
Tapones de perfil alto con codificadores cromáticos para viales de microenvasado | |
11 mm | |
No estéril | |
500 | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
500 bolsas,1000 cajas | |
Tapón |
Blanco | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
1000 | |
Nalgene | |
Tapón de rosca | |
ISO 13485:2016 | |
11 mm |
El término a prueba de fugas se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.