Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de perfil alto de HDPE con codificadores cromáticos Nalgene™ para viales de microenvasado: no estériles, verde azulado
Permita una identificación rápida utilizando estos tapones con codificadores cromáticos. Disponibles en una gran variedad de colores, estos tapones no tienen junta tórica que pueda caerse o contaminar el contenido.
133.00€ - 285.00€
Especificaciones
Descripción | Tapones de perfil alto con codificadores cromáticos para viales de microenvasado |
---|---|
Diámetro exterior (imperial) | 11 mm |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Esterilidad | No estéril |
N.º por caja | 1000 |
Code produit | Marque | Color | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Color | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10120853
|
Thermo Scientific™
362830-0110 |
Transparente |
133.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 04-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10631294
|
Thermo Scientific™
362830-0111 |
Blanco |
285.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10641294
|
Thermo Scientific™
362830-0112 |
Amarillo |
285.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10485313
|
Thermo Scientific™
362830-0113 |
Naranja |
285.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 04-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10179742
|
Thermo Scientific™
362830-0114 |
Verde |
285.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10282903
|
Thermo Scientific™
362830-0115 |
Rojo |
285.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 04-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10242953
|
Thermo Scientific™
362830-0116 |
Azul |
285.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 04-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11344525
|
Thermo Scientific™
362830-0117 |
Dorado |
283.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 04-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10028822
|
Thermo Scientific™
362830-0118 |
Morado |
285.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10786743
|
Thermo Scientific™
362830-0119 |
Natural |
285.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10796743
|
Thermo Scientific™
362830-1110 |
Verde azulado |
285.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 25-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11374525
|
Thermo Scientific™
362830-5110 |
Canela claro |
285.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11384525
|
Thermo Scientific™
362830-5114 |
Verde claro |
285.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11394525
|
Thermo Scientific™
362830-5116 |
Azul claro |
285.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 04-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11304535
|
Thermo Scientific™
362830-5118 |
Morado claro |
285.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 04-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
Consiga una identificación rápida utilizando los tapones de perfil alto de HDPE con codificadores cromáticos para viales de microenvasado Thermo Scientific™ Nalgene™, ofrecidos en variedad de colores.Los tapones no tienen junta tórica que pueda caerse o contaminar el contenido.Los insertos codificados por colores no contienen metales pesados tóxicos y no entran en contacto con el contenido del vial.Los viales y tapones se prueban a presión juntos a 0,52 bar (7,5 psig).
Características:- Polietileno de alta densidad
- Tapón de rosca
- No citotóxico, apirógeno
- No estériles
- A prueba de fugas† si se utilizan con los viales de microenvasado Nalgene
Información para pedidos:
Los tapones de los viales de microenvasado se embalan a granel sin viales, 500 por bolsa interior, 1000 por caja.Pida los viales no estériles por separado (n.ºcat. 362800 y 362805).
Spécification
Tapones de perfil alto con codificadores cromáticos para viales de microenvasado | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
1000 | |
Nalgene | |
Tapón de rosca | |
ISO 13485:2016 | |
11 mm |
11 mm | |
No estéril | |
500 | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
500 bolsas,1000 cajas | |
Tapón |
El término a prueba de fugas se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.