Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE, Jerry Can with Closure
Descripción
Pour easily and accurately with the angled integral spout of Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Jerry Cans, featuring rugged design with wide stance and low center of gravity for greater stability. A molded-in handle and recessed bottom provide a sturdy grip when lifting and pouring while the space-saving rectangular shape optimizes limited storage space.
- Boquilla integrada lo suficientemente larga para un vertido preciso
- El tapón de polipropileno blanco 53B conectado no se perderá
- Graduaciones moldeadas en incrementos de 1 galón y 5 litros para facilitar la dispensación
- Graduados, a prueba de fugas†
Tapón de rosca de polipropileno blanco
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
Capacidad (imperial) | 2,6 gal |
Capacidad (métrico) | 10 l |
Color del tapón | Blanco |
Material del cierre | Polipropileno |
Tamaño del tapón | 53B |
Tipo de tapón | Rosca |
Color | Blanco |
Diámetro interior del cuello (imperial) | 1,5 in |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 38 mm |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1422857 | Certificado de conformidad | 20/02/2025 | 2240-0025 |
1311915 | Certificado de conformidad | 10/12/2024 | 2240-0025 |
1301139 | Certificado de conformidad | 10/12/2024 | 2240-0025 |
1417805 | Certificado de conformidad | 14/11/2024 | 2240-0025 |
1411161 | Certificado de conformidad | 26/07/2024 | 2240-0025 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.