Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE, Jerry Can with Tethered Polypropylene Closure (Single Port)
Para su uso con: Ideal como depósito en sistemas automatizados; material del tapón: Polipropileno; color: Blanco
Marca: Thermo Scientific™ 2243-0013
Descripción
Almacene los reactivos con el bidón jerrycan Thermo Scientific™ Nalgene™ con tapón de polipropileno incorporado, con un diseño que ahorra espacio, asa moldeada y mango abombado en la parte inferior para proporcionar un mejor control durante el vertido. El modelo 2243-9013 con doble puerto es ideal como depósito en sistemas automatizados. El tapón 53B se puede conectar con tubos de entrada/salida, mientras que el tapón de 38 mm se utiliza para rellenar o vaciar el depósito.
Características principales:- El bidón «jerrycan» es ideal como depósito en sistemas automatizados como el analizador PRISM™ 3700 DAN
- Las graduaciones moldeadas en incrementos de 5 litros y 1 galón facilitan la dispensación
- Su asa moldeada proporciona un gran agarre cuando se transporta contenido pesado
- Gracias al asa lateral integrada y la sujeción inferior moldeada, es más sencillo levantarlos
- Su cuerpo ancho y su bajo centro de gravedad ofrecen mayor estabilidad
- El diseño robusto y pesado con buena resistencia química permite un amplia variedad de soluciones
- Su forma rectangular permite ahorrar espacio y almacenarlo de forma eficaz
Información para pedidos:
- Para opciones de tapón en aplicaciones de vacío, use los tapones de llenado/ventilación rápidos Nalgene (n.º de cat. 2158) o los tapones de llenado/ventilación Nalgene (n.º de cat. 2162)
- Entre los accesorios adicionales se incluyen los racores de mamparo dentados Nalgene (n.º de cat. 6149)
- Los juegos de tubos personalizados se pueden diseñar en el configurador de conjuntos de tubos personalizados Thermo Scientific, www.thermoscientific.com/tubingconfigurator
Especificaciones
3,5 gal | |
Conforme con USP Clase VI/FDA 21 CFR 177.1520 | |
Polipropileno | |
Incorporado | |
Bidón «jerrycan» con puerto único | |
38 mm | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
1 Ea. |
13 l | |
Blanco | |
53 B | |
Blanco | |
1,5 in | |
Ideal como depósito en sistemas automatizados | |
4/Cs. | |
Bidón |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1417804 | Certificado de conformidad | 14/11/2024 | 2243-0013 |
1396388 | Certificado de conformidad | 16/11/2023 | 2243-0013 |
1391926 | Certificado de conformidad | 05/09/2023 | 2243-0013 |
1385469 | Certificado de conformidad | 15/05/2023 | 2243-0013 |
1360231 | Certificado de conformidad | 11/06/2022 | 2243-0013 |